Kluczowe dokumenty
19-0920
Manganese(IV) oxide
CP
Synonim(y):
Manganese dioxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
CP
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: manganese
dostępność
available only in Japan
mp
535 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
Klucz InChI
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash