Kluczowe dokumenty
18-1400
Lithium carbonate
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥98.0%
Postać
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
9.0-11.0 (1 g/L)
mp
618 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
informacje o genach
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves