15-2220
2-Methylbutane
SAJ special grade
Synonim(y):
Isopentane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
11.17 psi ( 20 °C)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
788 °F
granice wybuchowości
8.3 %
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.354 (lit.)
tw
30 °C (lit.)
mp
-160 °C (lit.)
gęstość
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-59.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-51 °C