Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHI3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.73
EC Number:
200-874-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1697010
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
118-121 °C (lit.)
density
4.008 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
IC(I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodoform
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?