Merck
13-2510
Sigma-Aldrich
8-Quinolinol
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
8-Hydroxyquinoline, 8-Oxychinolin, Oxine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
Beilstein:
114512
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
72.5-74.0 °C
spektrum działania antybiotyku
fungi
Tryb działania
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
ciąg SMILES
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
Klucz InChI
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chemical structure: quinolone
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G L Apostoli et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(11), 1880-1889 (2014-08-29)
Nitric oxide (NO) is a critical negative regulator of platelets that is implicated in the pathology of thrombotic diseases. Platelets generate NO, but the presence and functional significance of NO synthase (NOS) in platelets is unclear. Inorganic nitrate/nitrite is increasingly
Saverio Tardito et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(23), 10448-10459 (2012-11-23)
This study reports the structure-activity relationship of a series of 8-hydroxoquinoline derivatives (8-HQs) and focuses on the cytotoxic activity of 5-Cl-7-I-8-HQ (clioquinol, CQ) copper complex (Cu(CQ)). 8-HQs alone cause a dose-dependent loss of viability of the human tumor HeLa and
Erik H J G Aarntzen et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 19(6), 1525-1533 (2013-02-06)
Anticancer dendritic cell (DC) vaccines require the DCs to relocate to lymph nodes (LN) to trigger immune responses. However, these migration rates are typically very poor. Improving the targeting of ex vivo generated DCs to LNs might increase vaccine efficacy
Nadia A Al-Banna et al.
European journal of immunology, 44(6), 1633-1643 (2014-04-05)
CCR4 and CXCR3 are expressed on several T-cell subsets in inflamed tissues, yet their role in tissue-specific recruitment is unclear. We examined the contributions of CCR4 and CXCR3 to T-cell recruitment into inflamed joints in collagen-induced arthritis, antigen-draining lymph nodes
Donald J Messner et al.
Digestive diseases and sciences, 58(7), 1899-1908 (2013-04-06)
Iron overload is associated with increased severity of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) including progression to nonalcoholic steatohepatitis and hepatocellular carcinoma. To identify potential role(s) of iron in NAFLD, we measured its effects on pathways of oxidative stress and insulin