Przejdź do
A6508
L-Aspartic acid β-hydroxamate
>98%
Synonim(y):
AAH, HDX, LAH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.12
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Aspartic acid β-hydroxamate, serine racemase inhibitor
Quality Segment
assay
>98%
form
powder
color
white to yellow
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CC(=O)NO)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O4/c5-2(4(8)9)1-3(7)6-10/h2,10H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
ZBYVTTSIVDYQSO-REOHCLBHSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L0375199877HPA055161
form
powder
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
>98%
assay
-
assay
95%
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
white to yellow
color
-
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)