Kluczowe dokumenty
13-1580
Hydriodic acid
JIS special grade, 55.0-58.0%
Synonim(y):
Hydriotic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Postać
liquid
dostępność
available only in Japan
stężenie
55.0-58.0%
tw
127 °C (lit.)
ciąg SMILES
I
InChI
1S/HI/h1H
Klucz InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter