Merck
13-0790
Sigma-Aldrich
Hexane
≥96.0%, JIS special grade
Synonim(y):
n-Hexane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
Beilstein:
1730733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
69 °C (lit.)
Nazwa produktu
Hexane, JIS special grade, ≥96.0%
klasa czystości
JIS special grade
gęstość pary
~3 (vs air)
ciśnienie pary
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥96.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
453 °F
granice wybuchowości
7.7 %
dostępność
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Olej produkowany z orzechów shea z Ghany do potencjalnych zastosowań przemysłowych...: Niniejsze badanie bada potencjalne zastosowania przemysłowe oleju z orzechów shea, koncentrując się na procesach jego ekstrakcji i oczyszczania, które w dużym stopniu wykorzystują heksan jako rozpuszczalnik. Badania kładą nacisk na zastosowanie w kosmetykach i farmaceutykach, odzwierciedlając przemysłową wszechstronność heksanu w ekstrakcji cennych produktów naturalnych (Alale et al., 2024).
  • Bio-kierowana izolacja nowego seskwiterpenu z Artemisia cina o działaniu przeciwrobaczym przeciwko larwom zakaźnym Haemonchus contortus L3...: Demonstruje zastosowanie heksanu w bio-kierowanej izolacji związków bioaktywnych. Badania te stanowią wzór dla metodologii ekstrakcji produktów naturalnych w parazytologii i farmakognozji (Arango-De la Pava et al., 2024).
  • Zwiększenie selektywności dla lekkich olefin poprzez katalityczne krakowanie n-heksanu przez domieszkowanie fosforem na modyfikowanym lantanem ZSM-5...: W tym badaniu zbadano katalityczną rolę heksanu w procesach rafinacji, w szczególności w zwiększaniu selektywności lekkich olefin, które mają kluczowe znaczenie w przemyśle petrochemicznym (Ali et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matti Marklund et al.
Circulation, 132(7), 586-594 (2015-06-19)
High intake of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) may reduce the risk of cardiovascular disease (CVD) and mortality. Large, prospective studies including both sexes and circulating PUFAs as dietary biomarkers are needed. We investigated sex-specific associations of the major dietary PUFAs
Hilal E Toraman et al.
Journal of chromatography. A, 1359, 237-246 (2014-07-30)
The detailed compositional characterization of plastic waste pyrolysis oil was performed with comprehensive two-dimensional GC (GC×GC) coupled to four different detectors: a flame ionization detector (FID), a sulfur chemiluminescence detector (SCD), a nitrogen chemiluminescence detector (NCD) and a time of
Alexandre S Cristino et al.
Nature communications, 5, 5529-5529 (2014-11-21)
Increasing evidence suggests small non-coding RNAs (ncRNAs) such as microRNAs (miRNAs) control levels of mRNA expression during experience-related remodelling of the brain. Here we use an associative olfactory learning paradigm in the honeybee Apis mellifera to examine gene expression changes
Jingjing Jin et al.
Journal of experimental botany, 66(13), 3959-3975 (2015-05-10)
The pleasant fragrance of ylang ylang varieties (Cananga odorata) is mainly due to volatile organic compounds (VOCs) produced by the flowers. Floral scents are a key factor in plant-insect interactions and are vital for successful pollination. C. odorata var. fruticosa
Elisabeth Christiansen et al.
The British journal of nutrition, 113(11), 1677-1688 (2015-04-29)
Various foods are associated with effects against metabolic diseases such as insulin resistance and type 2 diabetes; however, their mechanisms of action are mostly unclear. Fatty acids may contribute by acting as precursors of signalling molecules or by direct activity