12-1370
Glyoxal solution
CP, 40 wt. % in H2O
Synonim(y):
Ethanedial, Oxalaldehyde
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
CP
dostępność
available only in Japan
stężenie
40 wt. % in H2O
ciąg SMILES
[H]C(=O)C([H])=O
InChI
1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
Klucz InChI
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1