Kluczowe dokumenty
07-2101
1,2-Dichloroethane
suitable for HPLC
Synonim(y):
Ethylene chloride, Ethylene dichloride
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.4 (20 °C, vs air)
ciśnienie pary
87 mmHg ( 25 °C)
temp. samozapłonu
775 °F
granice wybuchowości
15.6 %
dostępność
available only in Japan
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
tw
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
gęstość
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Klucz InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1