Przejdź do
05-7050
Cyclohexane
SAJ first grade, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
1900225
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
9 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-0.4 °F
flash_point_c
-18 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-82-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Omid D Rahmanian et al.
Microfluidics and nanofluidics, 18(5-6), 1045-1053 (2015-05-15)
A simple and reliable method for fabricating single-use normally closed burst valves in thermoplastic microfluidic devices is presented, using a process flow that is readily integrated into established workflows for the fabrication of thermoplastic microfluidics. An experimental study of valve
Lei Zhou et al.
Nature communications, 6, 6938-6938 (2015-04-25)
The identification of potential diagnostic markers and target molecules among the plethora of tumour oncoproteins for cancer diagnosis requires facile technology that is capable of quantitatively analysing multiple biomarkers in tumour cells and tissues. Diagnostic and prognostic classifications of human
Amanda L Pitts et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(24), 8614-8625 (2014-05-16)
Carbon-hydrogen bond activation reactions of four cycloalkanes (C5H10, C6H12, C7H14, and C8H16) by the Cp'Rh(CO) fragments (Cp' = η(5)-C5H5 (Cp) or η(5)-C5Me5 (Cp*)) were modeled theoretically by combining density functional and coupled cluster theories, and their reaction rates were measured