16-661
Magna ChIP® Kulki magnetyczne z białkiem A
Recombinant Protein A covalently bound to magnetic beads for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays). These protein A beads provide users a more rapid, reproducible & efficient reagent for collecting immunocomplexes vs. agarose beads.
Synonim(y):
Immunoprecypitacja chromatyny magnetycznej, Kulki magnetyczne ChIP, kulki magnetyczne ChIP A
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Magna ChIP®
warunki przechowywania
do not freeze
wielkość cząstki
~3 μm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Agarose beads Vs. Magnetic beads in Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)