Merck
925543
Sigma-Aldrich
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1350 nm, 100 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Lead based core type, QDs
About This Item
Wzór liniowy:
PbS
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 mL
stężenie
100 mg/mL in toluene
wielkość cząstki
<10 nm (Nanoparticle)
λmaks.
≤120 nm (FWHM)
1350 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
Klucz InChI
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Lead sulfide quantum dots are inorganic semiconductors with an outer surface coating of organic ligands. Due to their excellent photosensitivity and band-gap tunability, they find applications in photodetectors. These particles are tuned to 1350 nm and are compatible with standard silicon-based complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) read-out circuits.
Other applications of these materials include light detection and ranging (LIDAR), 3D laser scanning, solar cells, as well as Time of Flight (ToF) sensing.
Informacje prawne
INFIQ is a registered trademark of Quantum Science Ltd.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Integration of PbS Quantum Dot Photodiodes on Silicon for NIR Imaging.
Georgitzikis E, et al.
IEEE Sensors Journal, 20(13), 6841-6848 (2020)
G L Whitworth et al.
Nature photonics, 15(10), 738-742 (2021-10-08)
Solution processed semiconductor lasers have achieved much success across the nanomaterial research community, including in organic semiconductors1,2, perovskites3,4 and colloidal semiconductor nanocrystals5,6. The ease of integration with other photonic components, and the potential for upscaling using emerging large area fabrication
Maxim S Gaponenko et al.
Applied optics, 45(3), 536-539 (2006-02-09)
PbS quantum-dot-doped glasses are demonstrated as saturable absorber Q-switches for 2 microm holmium lasers. Q-switched pulses from Ho3+:Y3Sc2Al3O12 and Ho3+:Y3Al5O12 lasers of 50 and 70 ns in duration, respectively, have been obtained demonstrating up to 13% of energy conversion efficiency
Produkty
Infrared lead sulfide (PbS)-based quantum dots absorb and emit light across the near-infrared and short-wave infrared wavelengths. Our PbS quantum dots have well-characterized optoelectronic properties and surface chemistry suitable for integration into photodetectors, photovoltaics, and infrared LEDs.