05-6190
Copper standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Cu, 1000 ppm Cu
Synonim(y):
Copper(II) sulfate solution, Cupric sulfate standard
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
dostępność
available only in Japan
stężenie
1 mg/mL Cu
1000 ppm Cu
przydatność
suitable for atomic absorption spectrometry
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2