Merck
03-2710
Sigma-Aldrich
Bispyrazolone
JIS special grade, ≥97.0%
Synonim(y):
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-(4,4′-bi-2-pyrazoline)-5,5′-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.38
Beilstein:
572787
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥97.0%
Formularz
powder
dostępność
available only in Japan
ciąg SMILES
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
Klucz InChI
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)