Merck
03-0460
Sigma-Aldrich
Barium perchlorate trihydrate
JIS special grade, ≥98.0%
About This Item
Wzór liniowy:
Ba(ClO4)2 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥98.0%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
ciąg SMILES
O.O.O.[Ba++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO4.3H2O/c;2*2-1(3,4)5;;;/h;2*(H,2,3,4,5);3*1H2/q+2;;;;;/p-2
Klucz InChI
NBHDMFAHVJWOHD-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges