Merck
01-5130
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate
≥99.5%
Synonim(y):
Mascagnite
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352314
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥99.5%
Formularz
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
5.0-6.0 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Przydatność
do celów biologicznych
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kazunori Sugiura et al.
Biochemical and biophysical research communications, 457(3), 242-248 (2015-01-17)
Intracellular redox state is a critical factor for fundamental cellular functions, including regulation of the activities of various metabolic enzymes as well as ROS production and elimination. Genetically-encoded fluorescent redox sensors, such as roGFP (Hanson, G. T., et al. (2004))
James F Hunter et al.
Environmental science & technology, 48(17), 10227-10234 (2014-08-06)
A large number of organic species emitted into the atmosphere contain cycloalkyl groups. While cyclic species are believed to be important secondary organic aerosol (SOA) precursors, the specific role of cyclic moieties (particularly for species with multiple or fused rings)
Xiangyao Liu et al.
Carbohydrate polymers, 92(1), 659-661 (2012-12-12)
Cellulose fibers were engineered by in situ oxidative polymerization of aniline using ammonium persulfate as oxidant/initiator. The polyaniline/cellulose fiber composite was used for the treatment of Cr(VI)-contaminated water, and its effect was evaluated. Under the conditions studied, the composite exhibited
Yohei Y Yamamoto et al.
Journal of molecular biology, 426(14), 2667-2678 (2014-05-27)
Chaperonins are ubiquitous molecular chaperones with the subunit molecular mass of 60kDa. They exist as double-ring oligomers with central cavities. An ATP-dependent conformational change of the cavity induces the folding of an unfolded protein that is captured in the cavity.
Adam Kawałek et al.
Aging, 5(1), 67-83 (2013-02-22)
We studied the role of peroxisomal catalase in chronological aging of the yeastHansenula polymorpha in relation to various growth substrates. Catalase-deficient (cat) cells showed a similar chronological life span (CLS) relative to the wild-type control upon growth on carbon and