Przejdź do
168355
Ammonium sulfate
Synonim(y):
Mascagnite, (NH4)2SO4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Przewidywany termin wysyłki07 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
825,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.14
UNSPSC Code:
12352314
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
>99% (formol method)
Form:
crystals (Fine)
825,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>99% (formol method)
Quality Segment
form
crystals (Fine)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 M
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
heavy metals: <5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
A 5% aqueous solution has a pH of 5.0-6.0. Commonly used for protein precipitation/purification.
Preparation Note
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 1 year at room temperature.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2150-OP1.01211901874
description
-
description
OmniPur® Grade, >= 99.5%, Molecular biology grade.
description
for biochemistry
description
anhydrous, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99.0%
assay
>99% (formol method)
assay
-
assay
-
assay
≥99.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals (Fine)
form
crystalline powder
form
solid
form
powder
solubility
water: 1 M
solubility
-
solubility
754-764 g/L
solubility
water: soluble 132 g/L at 20 °C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium sulfate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)