Key Documents
01-3780
2-Amino-2-methyl-1-propanol
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
β-Aminoisobutyl alcohol, AMP
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥98.0%
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4455 (lit.)
przydatny zakres pH
9.0-10.5
pKa (25°C)
9.7
tw
165 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
gęstość
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
Klucz InChI
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves