Merck
559396
SB 220025
A cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive, and specific inhibitor of human p38 MAP Kinase (IC50 = 60 nM).
Synonim(y):
5-(2-amino-4-pirymidynylo)-4-(4-fluorofenylo)-1-(4-piperydynylo)imidazol, inhibitor kinazy p38 MAP XIV
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19FN6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
potency
60 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white to pale yellow
solubility
DMSO: 22 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)c2nc[n](c2c4nc(ncc4)N)C3CCNCC3
InChI
1S/C18H19FN6/c19-13-3-1-12(2-4-13)16-17(15-7-10-22-18(20)24-15)25(11-23-16)14-5-8-21-9-6-14/h1-4,7,10-11,14,21H,5-6,8-9H2,(H2,20,22,24)
InChI key
VSPFURGQAYMVAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, silny, odwracalny, kompetytywny względem ATP i specyficzny inhibitor ludzkiej kinazy p38 MAP (IC50 = 60 nM). Wiąże się z rozszerzoną kieszenią w miejscu aktywnym enzymu. Wykazuje ponad 2000-krotnie większą selektywność w stosunku do p38 MAPK niż ERK (kinaza p42/p44 MAP), 500-krotnie w stosunku do PKA, 50-krotnie w stosunku do PKC i >1000-krotnie w stosunku do EGFR. Działa również jako silny inhibitor angiogenezy i inhibitor produkcji TNF-α indukowanej przez LPS.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Silny i specyficzny inhibitor ludzkiej kinazy p38 aktywowanej mitogenami (MAP) (IC50 = 60 nM). Wiąże się z rozszerzoną kieszenią w miejscu aktywnym enzymu. Wykazuje >2500-krotnie większą selektywność w stosunku do p38 MAPK niż ERK (kinaza p42/p44 MAP), 500-krotnie w stosunku do PKA, 50-krotnie w stosunku do PKC i >1600-krotnie w stosunku do EGFRK. Działa również jako silny inhibitor angiogenezy i inhibitor produkcji TNF-α indukowanej przez LPS.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
P38MAPK
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Jackson, J.R., et al. 1998. J. Pharmacol. Exp. Ther.284, 687.
Wang, Z., et al. 1998. Structure6, 1117.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
559396-500UG07790788051549