Merck
AB10000
Przeciwciało anty-CHIP/STUB1
Chemicon®, from goat
Synonim(y):
CHIP, STUB1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, chimpanzee
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STUB1(10273)
General description
Domena U box ligazy ubikwityny E3. CHIP E3 kontroluje zarówno asocjację chaperonów Hsp70/Hsp90 z ErbB2, jak i regulację w dół ErbB2 indukowaną przez inhibitory Hsp90. Degradację indukowaną przez CHIP zaobserwowano dla zmutowanego i dzikiego typu p53, które przejściowo wiążą się z chaperonami molekularnymi Hsc70 i Hsp90 i mogą zostać przekierowane na ścieżkę degradacji poprzez tę asocjację. CHIP może również oddziaływać z białkami Smad1/Smad4 i blokować transdukcję sygnału BMP poprzez degradację białek Smad za pośrednictwem ubikwityny.
Immunogen
Peptyd o sekwencji DAFISENGWVEDY, z C-końca sekwencji białka zgodnie z NP_005852.
Application
To przeciwciało anty-CHIP/STUB1 zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB do wykrywania CHIP/STUB1.
Physical form
Sól fizjologiczna Tris, 0,02% azydek sodu, pH 7,3 z 0,5% albuminą surowicy bydlęcej.
Analysis Note
Kontrola
Kontrola pozytywna: Wysoka ekspresja w mózgu, sercu, mięśniach szkieletowych, trzustce i łożysku. Słaba ekspresja w nerkach, wątrobie i płucach.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c