Kluczowe dokumenty
T2009000
Trilaurin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Glyceryl tridodecanoate, 1,2,3-Tridodecanoylglycerol, 1,2,3-Trilauroylglycerol, Glycerol trilaurate, Glyceryl trilaurate, Tridodecanoin, Trilaurin
Wybierz wielkość
636,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
636,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
trilaurin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
46.5 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H74O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-37(40)43-34-36(45-39(42)33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)35-44-38(41)32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h36H,4-35H2,1-3H3
Klucz InChI
VMPHSYLJUKZBJJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)