Merck
01-3085
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfate hexadecahydrate
SAJ first grade
About This Item
Wzór liniowy:
Al2(SO4)3 · 16H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
630.40
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352311
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ first grade
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.16H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);16*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
Klucz InChI
TYYRFZAVEXQXSN-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nagasathiya Krishnan et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 21(3), 481-486 (2015-08-27)
The coordinating nature of the hydroxy carboxylic acids, such as tartaric and citric acids, has been utilized for the in-situ formation of anions representing the trivalent elements boron and aluminum and two dianions of the hydroxy acid selected under negative