Merck
01-0390
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride
SAJ first grade, ≥93.0%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
Beilstein:
385737
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥93.0%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
629 °F
granice wybuchowości
10.3 %
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.390 (lit.)
tw
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble
gęstość
1.08 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
Klucz InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maciej Podgórski
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 27(8), 748-754 (2011-04-26)
In this study acetyloxypropylene dimethacrylate was synthesized and proposed as an alternative monomer for triethyleneglycol dimethacrylate (TEGDMA) in dental mixtures. The monomer was prepared by the reaction of glycerol dimethacrylate with acetic anhydride. The exchange reaction was carried out in
Lakshmi Pillai-Kastoori et al.
PLoS genetics, 10(7), e1004491-e1004491 (2014-07-11)
Ocular coloboma is a sight-threatening malformation caused by failure of the choroid fissure to close during morphogenesis of the eye, and is frequently associated with additional anomalies, including microphthalmia and cataracts. Although Hedgehog signaling is known to play a critical
David G Simmons et al.
BMC genomics, 9, 352-352 (2008-07-30)
The Prolactin (PRL) hormone gene family shows considerable variation among placental mammals. Whereas there is a single PRL gene in humans that is expressed by the pituitary, there are an additional 22 genes in mice including the placental lactogens (PL)
M Raro et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 49(6), 509-521 (2014-06-11)
The detection of anabolic androgenic steroids (AAS) is one of the most important topics in doping control analysis. Gas chromatography coupled to (tandem) mass spectrometry (GC-MS(/MS)) with electron ionization and liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry have been traditionally
Devin H Currie et al.
BMC systems biology, 9, 30-30 (2015-06-27)
Thermoanaerobacterium saccharolyticum is a hemicellulose-degrading thermophilic anaerobe that was previously engineered to produce ethanol at high yield. A major project was undertaken to develop this organism into an industrial biocatalyst, but the lack of genome information and resources were recognized