Kluczowe dokumenty
EAGLETMMRO
Roche
EagleTaq Universal Master Mix (ROX)
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR
Wybierz wielkość
1980,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1980,00 zł
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
Poziom jakości
Właściwości
dNTPs included
hotstart
producent / nazwa handlowa
Roche
opakowanie
pkg of 100 x 20 μL reactions (07260288190)
pkg of 500 x 20 μL reactions (07260296190)
pkg of 5000 x 20 μL reactions (07249926190)
metody
RT-qPCR: suitable
qPCR: suitable
moc wejściowa
purified DNA
metoda wykrywania
probe-based
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The EagleTaq Universal Master Mix (ROX) is a ready-to-use, 2× concentrated PCR master mix that contains all the reagents (except primers, probes, and template) needed for performing quantitative, real-time PCR hydrolysis probe reactions. It contains a special ROX reference dye which makes it suitable for all real-time instruments on which a ROX reference dye is needed for quantitative analysis.
The EagleTaq Universal Master Mix (ROX) contains dUTP so that it may be used with Uracil-DNA Glycosylase (UNG) to prevent false positives arising from carryover contamination.
The hot start properties allow reaction setup at ambient temperature.
With this robust reagent, any PCR protocol optimization is minimized
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- The EagleTaq Universal Master Mix (ROX) contains a special ROX reference dye which makes it suitable for all real-time instruments on which a ROX reference dye is needed for quantitative analysis.
- It contains dUTP so that it may be used with Uracil-DNA Glycosylase (UNG) to prevent false positives arising from carryover contamination.
- The hot start properties allow reaction setup at ambient temperature.
- With this robust reagent, any PCR protocol optimization is minimized.
Komponenty
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
Mieszanina wzorcowa PCR upraszcza PCR/RT-PCR dzięki składnikom takim jak polimeraza DNA, dNTP, MgCl2 i bufor, dostępnym w handlu lub DIY.
Powiązane treści
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) jest techniką amplifikacji cząsteczek kwasów nukleinowych i jest powszechnie stosowana w wielu aplikacjach, w tym RT-PCR, hot start PCR, end point PCR i innych.