Kluczowe dokumenty
11444646001
Roche
Uracil-DNA Glycosylase
recombinant from E. coli K 12
Synonim(y):
PCR, UDG
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Formularz
solution
opakowanie
pkg of 100 U
producent / nazwa handlowa
Roche
stężenie
1000 U/mL
metody
PCR: suitable
mutagenesis: suitable
kolor
colorless
pH
7.9-8.1 (68 °F)
rozpuszczalność
water: miscible
przydatność
suitable for molecular biology
Zastosowanie
life science and biopharma
obecność zanieczyszczeń
RNases 10 units, none detected
endonuclease 20 units, none detected
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
- Uracil-DNA glycosylase hydrolyzes uracil-glycosidic bonds at U-DNA sites in single- and doublestranded DNA, excising uracil and creating alkali sensitive abasic sites in the DNA.
- The enzyme is more active on single-stranded DNA than on double-standed DNA.
- Activity was also observed on small U-DNA oligonucleotides and on dUMP (Duncan, unpublished observations).
- Uracil-DNA glycosylase is inactive on RNA and native, uracil-free DNA.
Heat inactivation: 95 °C for 10 min
Uracil-DNA glycosylase remains partially active (<10%) after an incubation period of 30 minutes at 95 °C.
Zastosowanie
- Prevent carryover contamination in PCR
- Increase the efficiency of site-directed mutagenesis procedures
- Label oligonucleotide probes
Jakość
Definicja jednostki
One Lindahl unit is defined as the amount of enzyme necessary to release of 1 μmol uracil at +37 °C in 1 minute. One Lindahl unit is comparable to 520,000 U based on our unit definition.
Volume Activity: 1 U/μl
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.