Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 x 1.25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
8 x 1.25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3260,00 zł |
10 x 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
usage
sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001), sufficient for ≤100 reactions (04710436001), sufficient for ≤400 reactions (04710444001)
packaging
pkg of 2 × 1.25 mL (04710436001), pkg of 8 × 1.25 mL (04710444001), pkg of 10 × 5 mL (04710452001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
FastStart™ PCR Master accepts modified nucleotides such as Digoxigenin (DIG)-dUTP. Labeling with DIG-dUTP can be achieved by adding the modified nucleotide in a final concentration of 10 μM to the final volume.
Combine this master mix with Roche′s Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit to achieve excellent results in two-step RT-PCR.
Application
- Hot Start PCR up to 2 kb
- Hot Start RT-PCR up to 2 kb
- High-throughput PCR
- Direct colony PCR
Features and Benefits
- Higher specificity, sensitivity, and yield:
- Use robotic setup.
- Reduce Setup time.
Contents
2x concentrated master mix containing FastStart Taq DNA Polymerase, Reaction Buffer, and Nucleotides (dATP, dCTP, dGTP, dTTP).
Packaging
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable | technique(s) PCR: suitable (2X PCR Master Mix for high fidelity) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 2 × 1.25 mL (04710436001), pkg of 10 × 5 mL (04710452001), pkg of 8 × 1.25 mL (04710444001) | packaging - | packaging pkg of 100 x 50 μL reactions (04673409001), pkg of 2000 x 50 μL reactions (04673433001), pkg of 500 x 50 μL reactions (04673417001) | packaging - |
| usage sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001), sufficient for ≤400 reactions (04710444001), sufficient for ≤100 reactions (04710436001) | usage sufficient for 25 reactions, sufficient for 500 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 2000 reactions, sufficient for 500 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Novagen® |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?