Merck
10874477001
Roche
Plazminogen
from human serum
Synonim(y):
plazminogen
Wybierz wielkość
20 UNITS
1530,00 zł
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 UNITS
1530,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
human serum
Poziom jakości
Formularz
lyophilized
aktywność właściwa
~11 units/mg protein (activated with streptokinase at 37 °C and pH 7.4 with Chromozym PL as the substrate.)
masa cząsteczkowa
90-94 kDa
opakowanie
pkg of 20 U
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
activity assay: suitable
Zastosowanie
life science and biopharma
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Plasminogen is a profibrinolysin from human serum. Plasminogen, the proenzyme of the fibrinolytically active enzyme plasmin, is a single chain glycoprotein. Various isoelectric forms exist and can be separated by means of isoelectric focusing (IEF). The lyophilizate is stabilized with bovine serum albumin (BSA).[1][2]
Zastosowanie
Plasminogen is used for the determination of the activity of plasminogen activators.[3][4] The enzyme is a substrate for tissue plasminogen activator (t-PA) in the t-PA test and a reference substance for t-PA therapy. It is used as the in-process control in the production of t-PA.
Cechy i korzyści
Contents
Lyophilizate, stabilized with bovine serum albumin.
Jakość
Contaminants: <0.05% plasmin; the preparation does not contain 6-aminohexanoic acid
Sekwencja
Native plasminogen (glu-plasminogen) has a N-terminal glutamic acid group. Partial plasma proteolysis gives rise to a molecule with N-terminal lysine (lys-plasminogen). Cleavage with elastase results in val-plasminogen. The complete amino acid sequence contains 790 amino acids. Roche Applied Science supplies glu-plasminogen.
Uwaga dotycząca przygotowania
Stabilizers: stabilized with BSA
Working solution: Solvent is recommended in 20 mM sodium phosphate buffer, pH 7.5, 100 mM NaCl.
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
A solution in 20 mM sodium phosphate buffer, pH ca. 7.5, 100 mM NaCl is stable for several months without loss of activity when stored at -15 to -25 °C.
Note:
Plasminogen is susceptible to autolysis, which may result in activation. Contact with the skin or other contamination (e.g., by microorganisms), is therefore to be avoided.
Przechowywanie i stabilność
Store at 2 to 8 °C. (Store dry!)
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Krüger et al.
Cancer gene therapy, 7(2), 292-299 (2000-04-19)
The serine protease urokinase-type plasminogen activator, uPA, when bound to its specific receptor, uPAR (CD87), plays a significant role in tumor cell invasion and metastasis. In breast cancer, enhanced uPA antigen in the primary tumor is correlated with poor prognosis
H Roger Lijnen
Biochemistry. Biokhimiia, 67(1), 92-98 (2002-02-14)
Several molecular interactions between the matrix metalloproteinase (MMP) and the plasminogen/plasmin (fibrinolytic) system may affect cellular fibrinolysis. MMP-3 (stromelysin-1) specifically hydrolyzes urokinase (u-PA), yielding a 17 kD NH2-terminal fragment containing the functionally intact receptor (u-PAR)-binding sequence and a 32 kD
Andrea Schweinitz et al.
The Journal of biological chemistry, 279(32), 33613-33622 (2004-05-20)
The serine protease urokinase-type plasminogen activator (uPA) interacts with a specific receptor (uPAR) on the surface of various cell types, including tumor cells, and plays a crucial role in pericellular proteolysis. High levels of uPA and uPAR often correlate with
Claudine Ferland et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 173(7), 4417-4424 (2004-09-24)
Increased eosinophil counts are a major feature of asthmatic airways. Eosinophil recruitment requires migration through epithelium and tissue extracellular matrix by activation of proteases. We assessed the capacity of IL-16, a CD4(+) cell chemotactic factor, to induce migration of eosinophils