Merck
03789403001
Roche
Pwo Master
sufficient for ≤100 reactions, pkg of 2.5 mL (10 x 250 μl)
Synonim(y):
Wysoka wierność PCR | PCR | polimeraza
Wybierz wielkość
2.5 ML
1620,00 zł
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2.5 ML
1620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
zastosowanie
sufficient for ≤100 reactions
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 2.5 mL (10 x 250 μl)
producent / nazwa handlowa
Roche
Parametry
72 °C optimum reaction temp.
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Polimeraza DNA Pwo SuperYield została pierwotnie wyizolowana z Pyrococcus woesei.
Enzym akceptuje zmodyfikowane nukleotydy w celu wydajnego znakowania kwasów nukleinowych metodą PCR.
Produkty PCR są tępo zakończone i nadają się bezpośrednio do ligacji tępo zakończonej.
Przy użyciu dostarczonego buforu reakcyjnego zawierającego magnez, końcowe stężenie MgCl2 wynosi 1,5 mM.
Głównym składnikiem Pwo Master jest polimeraza DNA Pwo SuperYield, która ma zarówno aktywność polimerazy, jak i egzonukleazy 3′-5′ (korekta). Pwo SuperYield DNA Polymerase łączy Pwo DNA Polymerase ze zoptymalizowanym systemem buforowym. Ten system buforowy poprawia właściwości enzymatyczne enzymu, co skutkuje wyższą wydajnością amplifikacji bez zmiany wierności syntezy DNA.
Zastosowanie
Użyj tego wstępnie zmieszanego, podwójnie skoncentrowanego preparatu zawierającego polimerazę DNA PwoSuperYield, nowy zoptymalizowany system buforowy i nukleotydy klasy PCR, jeśli aplikacja wymaga lepszej wierności niż zapewniana przez (FastStart) Taq DNA Polymerase. Produkt może być stosowany do:
  • Dokładna amplifikacja DNA w krytycznych zastosowaniach
  • PCR o wysokiej wydajności
  • PCR o wysokiej wierności
  • Mutageneza ukierunkowana na miejsce
  • Klonowanie
  • Ekspresja genów
Cechy i korzyści
Pwo Master to gotowa do użycia, 2x stężona mieszanina wzorcowa. Pwo SuperYield DNA Polymerase posiada aktywność polimerazy i egzonukleazy 3′ → 5′, w tym zoptymalizowany bufor. Bufor zwiększa wydajność enzymu, syntetyzując wyższą wydajność DNA o wysokiej wierności.
  • Wyższa wydajność i 18-krotnie wyższa wierność
w porównaniu do polimerazy Taq DNA.
  • Maksymalna wygoda.
Gotowa do użycia mieszanina wzorcowa wymaga mniejszej liczby czynności. Wystarczy dodać matrycę DNA, startery i wodę klasy PCR, a następnie rozpocząć reakcję.
  • Krótszy czas przygotowania.
Przechowywać w temperaturze od +2 do +8°C - nie ma potrzeby rozmrażania odczynników.
Opakowanie
1 zestaw zawierający 2 komponenty
Jakość
Quality control is performed using human genomic DNA, with primers specific for tPA that generate a 1.7kb product.
Definicja jednostki
Objętość Aktywność: 2.5.U - 50 μl reakcji
Inne uwagi
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Informacje prawne
Korzystanie z tego produktu jest objęte zastrzeżeniami patentowymi w Stanach Zjednoczonych i odpowiadającymi im zastrzeżeniami patentowymi poza Stanami Zjednoczonymi. Zakup tego produktu obejmuje ograniczone, niezbywalne zwolnienie z roszczeń wynikających z powyższych zastrzeżeń patentowych w zakresie wykorzystania wyłącznie tej ilości produktu do własnych badań wewnętrznych nabywcy. Żadne prawo wynikające z jakiegokolwiek innego zastrzeżenia patentowego, żadne prawo do wykonywania jakiejkolwiek opatentowanej metody ani żadne prawo do świadczenia usług komercyjnych jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi zgłaszania wyników działań nabywcy za opłatą lub innym wynagrodzeniem komercyjnym, nie jest przekazywane w sposób wyraźny, dorozumiany ani przez estoppel. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego. Zastosowania diagnostyczne objęte zastrzeżeniami patentowymi Roche wymagają odrębnej licencji od Roche. Więcej informacji na temat zakupu licencji można uzyskać, kontaktując się z Dyrektorem ds. Licencji, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.</ br>UWAGA DLA NABYWCY: OGRANICZONA LICENCJA<br />Korzystanie z tego produktu jest objęte patentem USA nr 6,127,155 i odpowiadającymi mu zastrzeżeniami patentowymi poza USA.Zakup tego produktu obejmuje ograniczone, niezbywalne zwolnienie z roszczeń wynikających z powyższych zastrzeżeń patentowych w odniesieniu do wykorzystania wyłącznie tej ilości produktu do własnych badań wewnętrznych nabywcy. Żadne prawo wynikające z jakiegokolwiek innego zastrzeżenia patentowego ani prawo do świadczenia usług komercyjnych jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi zgłaszania wyników działań nabywcy za opłatą lub innym wynagrodzeniem komercyjnym, nie jest przekazywane w sposób wyraźny, dorozumiany ani w drodze estoppel. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego. Wszelkie zastosowania inne niż badania wewnętrzne oraz zastosowania diagnostyczne u ludzi i zwierząt na podstawie zastrzeżeń patentowych Roche wymagają osobnej licencji od firmy Roche. Wszelkie zastosowania inne niż badania wewnętrzne oraz zastosowania diagnostyczne u ludzi i zwierząt na podstawie zastrzeżeń patentowych Roche wymagają osobnej licencji od firmy Thermo Fisher Scientific. Więcej informacji na temat nabywania licencji od Roche można uzyskać, kontaktując się z Działem Licencji Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA lub Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Niemcy. Więcej informacji na temat nabywania licencji od Thermo Fisher Scientific można uzyskać, kontaktując się z Działem Licencji Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Master Mix, containing Pwo SuperYield DNA Polymerase in reaction buffer 2× concentrated
  • Water, PCR Grade
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Encephalopathy-causing mutations in Gb1 (GNB1) alter regulation of neuronal GIRK channels
Reddy, et al.
iScience, 24 (2021)
Mutagenesis by Phage Display
Bonvin, et al.
Methods in Enzymology, 570, 187-205 (2016)