Kluczowe dokumenty
EHIFIDNTP-RO
Roche
Expand™ High Fidelity PCR System, dNTPack
suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart: no, dNTPs included
Wybierz wielkość
632,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
632,00 zł
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for ≤1,000 reactions (04738276001)
sufficient for ≤200 reactions (04738268001)
sufficient for ≤40 reactions (04738250001)
Poziom jakości
Właściwości
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart: no
opakowanie
pkg of 2,500 U (04738276001 [10x250 U])
pkg of 100 U (04738250001)
pkg of 500 U (04738268001 [2x250 U])
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
PCR: suitable
moc wejściowa
purified DNA
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- PCR
- RT-PCR
Cechy i korzyści
- Use one enzyme for all applications. Enjoy high yield, fidelity, and flexibility.
- Detect PCR products previously undetectable and avoid false negatives.
- Achieve successful results from small quantities of template DNA.
Opakowanie
Jakość
Definicja jednostki
Each dNTPack contains 10mM additive-free sodium salt nucleotides in a ready-to-use mix.
Inne uwagi
Informacje prawne
Tylko elementy zestawu
- Expand High Fidelity Enzyme mix
- Expand High Fidelity Buffer, with 15 mM MgCl2 10x concentrated
- Expand High Fidelity Buffer, without MgCl2
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
- PCR Nucleotide Mix
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?