Merck
VPPH102NB1
Millipore
Viresolve® Pro Shield H
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Modus 1.2 format, filtration area 0.07 m²
Synonim(y):
Viresolve® Pro Shield H Modus 1.2
Wybierz wielkość
1 EA
5875,00 zł
5875,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5875,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
5875,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2025Szczegóły
Materiały
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone O-ring
white device
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® Filter
producent / nazwa handlowa
Viresolve®
Parametry
4.1 bar max. inlet pressure (60 psig)
Wysokość
7.85 cm (3.09 in.)
dł. × szer. × wys.
7.9 cm (3.1 in.) × 18.2 cm (7.3 in.) × 9.2 cm (3.6 in.)
Długość
18.62 cm (7.33 in.)
Szerokość
9.22 cm (3.63 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.07 m2
Powierzchnia nominalna membrany
0.07 m2
masa
0.63 kg (1.39 lb)
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
dopasowywanie
3/4 in. inlet/outlet sanitary fitting(s)
1/8 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
Opis ogólny
The Viresolve® Pro Solution provides a comprehensive, flexible template solution for viral clearance within mAb and recombinant protein bioproduction. This proven viral clearance solution delivers the highest levels of retention assurance and productivity across a broad range of feed stream characteristics.
Viresolve Pro Modus Devices are typically used for filtration of pilot to mid-scale batch volumes of proteins. The Viresolve® Pro Shield H Modus 1.2 offers a filtration area of 0.07 m2 and has a primary use in pilot/small-volume processing.
Cechy i korzyści
  • Pilot and mid scale manufacturing
  • Three different size formats
  • Fully self contained (hardware holder not required)
  • Fully disposable single-use fluid path
  • Devices 100% tested with air/water diffusion and Binary Gas Test
  • Shield / Shield H 100% aerosol tested
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Uwaga dotycząca przygotowania
This product was manufactured with materials that meet the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Przechowywanie i stabilność
4°C - 30°C
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
EMD Millipore Corporation certifies that this product complies with the European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997. This product has been classified under Article 3 § 3 of the Pressure Vessel Directive. It has been designed and manufactured in accordance with sound engineering practice to ensure safe use. In compliance with Article 3 § 3 of this Pressure Vessel Directive, this product does not bear the CE mark.
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Operational Excellence Dossier
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z subskrypcji programu Emprove®
Dlaczego te dokumenty są niedostępne?
Dokumentacja Emprove® zawiera informacje poufne, a także informacje mające na celu wsparcie producentów farmaceutyków w procesie rejestracji i oceny ryzyka. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, skontaktuj się z nami.