Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Przewidywany termin wysyłki19 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 5390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5390,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 sierpnia 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Viresolve® Pro Shield Modus 1.2, MAX PRESSURE 60 PSI (4.1 bar)
material
polyethersulfone
Quality Segment
product line
EMPROVE® Filter
parameter
60 psig max. inlet pressure
device size
1.2 in.
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
General description
Viresolve Pro Modus Devices are typically used for filtration of pilot to mid-scale batch volumes of proteins. The Viresolve® Pro Shield Modus 1.2 offers a filtration area of 0.07 m2 and has a primary use in pilot/small-volume processing.
Features and Benefits
- Pilot and mid scale manufacturing
- Three different size formats
- Fully self contained (hardware holder not required)
- Fully disposable single-use fluid path
- Devices 100% tested with air/water diffusion and Binary Gas Test
- Shield / Shield H 100% aerosol tested
Preparation Note
Analysis Note
After a controlled water flush of 100 L/m², samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64>.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description MAX PRESSURE 60 PSI (4.1 bar) | description MAX PRESSURE 60 PSI (4.1 bar) | description MAX PRESSURE 60 PSI (4.1 bar) | description MAX PRESSURE 60 PSI (4.1 bar) |
| material polyethersulfone | material PVDF housing, polyethersulfone membrane, silicone O-ring, white device | material PVDF housing, polyethersulfone membrane, silicone gasket | material polyethersulfone |
| impurities <0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction) | impurities <0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction) | impurities <0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction) | impurities <0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction) |
| parameter 60 psig max. inlet pressure | parameter 4.1 bar max. inlet pressure (60 psig) | parameter 60 psig max. inlet pressure | parameter 60 psig max. inlet pressure |
| product line EMPROVE® Filter | product line EMPROVE® Filter | product line EMPROVE® Filter | product line EMPROVE® Filter |
| device size 1.2 in. | device size - | device size 1.2 in. | device size 2.2 in. |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Viresolve® Pro Shield Modus 1.2
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia