VPMKVALNB9
Viresolve® Pro Device
Parvovirus removal filter, Micro 40 kit, filtration area 3.4 cm²
Synonim(y):
Viresolve® Pro Device Micro 40 Kit
Wybierz wielkość
2884,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu14 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2884,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu14 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane ((PES))
white PVDF device (molded parts)
Poziom jakości
Parametry
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
H × diam. × filtration area
4.03 cm (1.59 in.) × 4.37 cm (1.72 in.) × 3.4 cm2
powierzchnia filtracyjna
3.4 cm2
masa
14.73 gempty
zanieczyszczenia
may contain <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
male Luer outlet (Slip)
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
*Viresolve® Pro Devices are built with two membrane layers. Each Viresolve® Pro Device Micro 40 is packaged in a blister pack and labeled with the device lot and the top layer membrane lot/roll number.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Small scale devices for process development, optimization and validation studies
- Membrane based adsorptive prefilters to remove protein aggregates and other fouling species
- Nine units per kit (one Membrane lot)
Inne uwagi
Powiązane treści
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.
Dowiedz się więcej o dalszym przetwarzaniu mAb i o tym, jak filtracja wirusów przyczynia się do realizacji celów związanych z usuwaniem wirusów. Znajdź produkty do filtracji wirusów, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo wirusów.