VPMG202NB1
Viresolve® Pro Device
Parvovirus removal filter, Magnus 2.2 format, filtration area 1.53 m²
Synonim(y):
Viresolve® Pro Device Magnus 2.2
Wybierz wielkość
131 857,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
131 857,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 czerwca 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone gasket
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® Filter
producent / nazwa handlowa
Viresolve®
Parametry
60 psig max. inlet pressure
dilution
(Large volume processing)
Wysokość
9.50 cm (3.74 in.)
Długość
34.29 cm (13.50 in.)
Szerokość
20.96 cm (8.25 in.)
Rozmiar urządzenia
2.2 in.
powierzchnia filtracyjna
1.53 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
dopasowywanie
1.5 in. sanitary TC inlet/outlet fitting(s) (Disposable)
3/4 in. sanitary TC vent fitting for port (disposable)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Viresolve Pro Magnus Devices are typically used for filtration of mid to large scale batch volumes of proteins. The Viresolve® Pro Device Magnus 2.2 offers a filtration area of 1.53 m2 and has a primary use in large-volume processing.
Cechy i korzyści
- Large scale manufacturing
- Two different size formats
- Integrated gaskets
- Units are stackable in the Viresolve® Pro/Pro+ Magnus Holder (up to 7 units)
- Alignment keys on each unit to minimize errors during installation
- Fully disposable single-use fluid path
- Devices 100% tested with air/water diffusion and Binary Gas Test
- Shield / Shield H 100% aerosol tested
Inne uwagi
- Organism Retention: Parvovirus
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Viral clearance
- Instructions for Use: Please see the user guide shipped with this product
- Storage Statement: Store at room temperature
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
After a controlled water flush of 50 L/m², samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64>.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą