Kluczowe dokumenty
TJ-10X2ML-B
Millipore
BIOSCOT IVD Reagent Other Specificities & AHG
BIOSCOT Anti-S from the clone MS-94, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Synonim(y):
Anti-S (clone MS-94), Blood Grouping Reagent
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
klon
MS-94, monoclonal
opakowanie
pkg of 10 × 2 mL
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT
warunki przechowywania
do not freeze
stężenie
60-80 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
izotyp
IgM
Zastosowanie
clinical testing
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Zastosowanie
For use by Tube;Slide;Microplate techniques
Vialled, Labeled
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2