Dokumenty
SX0060
Supelco
Salicylic Acid
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonim(y):
Salicylic Acid, 2-Hydroxybenzoic Acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(OH)COOH
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
200-712-3
ciśnienie pary
<1 hPa ( 100 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99%
Postać
crystals
metody
tissue culture: suitable (plant)
pozostałość po prażeniu
≤0.01%
kolor
white
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
tw
211 °C/1013 hPa
mp
157-159 °C
temp. przejścia
flash point 157 °C
rozpuszczalność
2 g/L
gęstość
1.44 g/cm3 at 20 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Klucz InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Meets ACS Specifications GR ACS
Komentarz do analizy
Assay99.0% minChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxIron (Fe)2ppm maxMelting point158.0-161.0°CResidue after ignition0.01% maxSubstances darkened by sulfuric acidTo pass testSulfate (SO4)0.003% max
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup