Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB5702801
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TOM20, klon 10G6I8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
TOMM20,MAS20,MOM19,TOM20
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
10G6I8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
16 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:100 - 1:500
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:500 - 1:1000
western blot: 1:1000 - 1:5000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
YCIYFDRKRRSDPNFKNRLRERRKKQKLAKERAGLSKLPDLKDAEAVQKFFLEEIQLGEELLAQGEYEKGVDHLTNAIAVCGQPQQLLQVLQQTLPPPVFQMLLTKLPTISQRIVSAQSLAEDDVE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOMM20(9804)
Opis ogólny
Centralny składnik kompleksu receptorowego odpowiedzialnego za rozpoznawanie i translokację cytozolowo syntetyzowanych preprotein mitochondrialnych. Wraz z TOM22 funkcjonuje jako receptor peptydu tranzytowego na powierzchni zewnętrznej błony mitochondrium i ułatwia przemieszczanie się preprotein do porów translokacji TOM40 (przez podobieństwo. Wymagany do translokacji przez mitochondrialną błonę zewnętrzną monooksygenaz cytochromu P450.
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 20-145 ludzkiego TOM20 (NP_055580.1).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC, IP
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)