Z683221
J.Young high-vacuum PTFE valve, in line
stopcock size 10 mm, side arm O.D. 13 mm
Wybierz wielkość
368,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
368,00 zł
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
J. Young
śr. zewn. ramienia bocznego
13 mm
rozmiar kurka
10 mm
Opis ogólny
Features:
- PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
- Grease-free glass-to-PTFE seals
- High-vacuum to 10-6 torr
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)