Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 959,00 zł |
Informacje o tej pozycji
959,00 zł
biological source
Streptomyces hygroscopicus
Quality Segment
form
DMSO solution
storage condition
protect from light
concentration
1 mg/mL
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1C2=CC(=O)C(=C(C[C@H](C[C@@H]([C@@H]([C@H](\C=C(\[C@@H]([C@H](\C=C/C=C(/C1=O)\C)OC)OC(=O)N)/C)C)O)OC)C)C2=O)OC
InChI
1S/C29H40N2O9/c1-15-11-19-25(34)20(14-21(32)27(19)39-7)31-28(35)16(2)9-8-10-22(37-5)26(40-29(30)36)18(4)13-17(3)24(33)23(12-15)38-6/h8-10,13-15,17,22-24,26,33H,11-12H2,1-7H3,(H2,30,36)(H,31,35)/b10-8-,16-9+,18-13+/t15-,17+,22+,23+,24-,26+/m1/s1
InChI key
QTQAWLPCGQOSGP-KSRBKZBZSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form DMSO solution | form powder | form powder | form solution (ethanol: 2-propanol 95:5) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in dry ice |
| antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?