Kluczowe dokumenty
SAB3500459
Sigma-Aldrich
Anti-TOM70 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TOMM70A, Anti-Translocase of the mitochondrial outer membrane 70
Wybierz wielkość
100 μG
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 67 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOMM70A(9868)
Opis ogólny
Kompleks Tom (translocase of the mitochondrial outer membrane) składa się z dwóch integralnych receptorów importu błonowego, Tom20 i Tom70 (translocase of outer mitochondrial membrane 70) oraz kompleksu GIP (general import pore). TOM70/TOMM70A ma 12 kodujących eksonów i zajmuje około 37kb. Ulega obfitej ekspresji w tkankach ludzkich i znajduje się na ludzkim chromosomie 3q13.1-q13.2. Należy do rodziny ko-chaperonów z powtórzeniem tetricopeptydu (TPR). TOM70 ma dikarboksylanową domenę zaciskową TPR, która może oddziaływać z chaperonami molekularnymi, takimi jak Hsp70 (białko szoku cieplnego 70)/Hsc70 i/lub Hsp90.
Immunogen
Przeciwciało TOM70 zostało wyhodowane przeciwko 17 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca aminowego ludzkiego TOM70.
Działania biochem./fizjol.
TOM70 / TOMM70A (translokaza zewnętrznej błony mitochondrialnej 70) ma zdolność do identyfikacji preprotein z wewnętrznymi hydrofobowymi sekwencjami docelowymi. Bierze udział w transporcie kilku dużych hydrofobowych białek macierzy. Receptor importu Tom70 działa jako miejsce dokowania dla cytozolowych kompleksów multichaperonowych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500459.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human mitochondrial import receptor Tom70 functions as a monomer.
Fan AC, et al.
The Biochemical Journal, 429(3), 553-563 (2010)
Characterization of a human import component of the mitochondrial outer membrane, TOMM70A.
Edmonson AM, et al.
Cell communication & adhesion, 9(1), 15-27 (2002)
Anna C Y Fan et al.
The Journal of biological chemistry, 286(37), 32208-32219 (2011-07-21)
The mitochondrial import receptor Tom70 contains a tetratricopeptide repeat (TPR) clamp domain, which allows the receptor to interact with the molecular chaperones, Hsc70/Hsp70 and Hsp90. Preprotein recognition by Tom70, a critical step to initiate import, is dependent on these cytosolic