Kluczowe dokumenty
ST1662
Sigma-Aldrich
Mysz anty-BCL9 mAb (2D4)
liquid, clone 2D4, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-β-komórkowy CLL/chłoniak 9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D4, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL9(607)
Opis ogólny
Anty-BCL9, mysi przeciwciało monoklonalne, klon 2D4, rozpoznaje białko BCL9 w komórkach HeLa. Jest zatwierdzony do testów ELISA, Western blotting i immunocytochemii.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko BCL9.
Rozpoznaje białko BCL9 w komórkach HeLa.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 1036-1136 ludzkiego BCL9, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)