Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
1F9, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
—
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1F9, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Paraffin Sections (3 µg/mL))
isotype
IgG2α
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GGT1(2678)
General description
Anty-GGT1, mysi monoklonalny, klon 1F9, rozpoznaje białko GGT1 o masie ~60 kDa w komórkach NIH3T3 i tkance ludzkich jąder. Jest zatwierdzony do Western blotting i immunohistochemii na skrawkach parafinowych.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko GGT1 o masie ~60 kDa.
Rozpoznaje białko GGT1 o masie ~60 kDa w komórkach NIH3T3 i tkance ludzkich jąder.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 381-471 ludzkiego GGT1, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Application
Immunoblotting (1-5 µg/mL)Paraffin Sections (3 µg/mL)
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki NIH3T3, tkanka ludzkich jąder
Komórki NIH3T3, tkanka ludzkich jąder
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c