Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 919,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H41N5O12
Masa cząsteczkowa:
723.73
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
919,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Caspase 1 Substrate (ICE), fluorogenic,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Caspase 1 is a cysteine protease activator of inflammatory processes which may be detected using a variety of chromogenic and fluorogenic peptide substrates build around the YEVD (Tyr-Glu-Val-Asp) sequence. These substrates include: Ac-YEVD-pNa (Ac-Tyr-Glu-Val-Asp-p-nitroanalide), chromogenic and Ac-YEVD-AMC (Ac-Tyr-Glu-Val-Asp-7-amino-4-methylcoumarin), fluorogenic.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥85% | composition Peptide Content, ≥80% | composition Peptide Content, ≥80% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?