Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA029723
Sigma-Aldrich
Anti-AHR antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab2
Synonim(y):
Anti-aryl hydrocarbon receptor, Anti-bHLHe76
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PQSAIITPQTCYAGAVSMYQCQPEPQHTHVGQMQYNPVLPGQQAFLNKFQNGVLNETYPAELNNINNTQTTTHLQPLHHPSE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AHR(196)
Opis ogólny
Ahr (receptor węglowodorów arylowych) jest czynnikiem transkrypcyjnym typu helisa-pętla-helisa i heterodimerycznym białkiem, które należy do rodziny czynników transkrypcyjnych typu helisa-pętla-helisa/Per-Arnt-Sim (bHLH/PAS). Może być aktywowany przez różne naturalne i syntetyczne cząsteczki. Znajduje się w cytoplazmie i jest obecny w kompleksie z białkami opiekuńczymi, takimi jak HSP90 (białko szoku cieplnego 90), XAP2 (białko związane z X 2) i p23 (ko-chaperon dla Hsp90). Znajduje się na ludzkim chromosomie 7p211.
Immunogen
aryl hydrocarbon receptor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Ahr pomaga w hamującym wpływie 2-(4-hydroksy-3-metoksyfenylo)-benzotiazolu (YL-109) na rozwój i inwazję MDA-MB-231 (linia komórkowa gruczolakoraka piersi) poprzez regulację w górę białka oddziałującego z Hsp70 (CHIP). Reguluje inwazyjność i przerzuty komórek raka piersi. Pośredniczy w różnych biologicznych reakcjach na rozległe zanieczyszczenia środowiska.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78064
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel Aryl Hydrocarbon Receptor Agonist Suppresses Migration and Invasion of Breast Cancer Cells
Hanieh H, et al.
PLoS ONE, 11(12) (2016)
Human arylhydrocarbon receptor: functional expression and chromosomal assignment to 7p21
Ema M, et al.
Journal of Biochemistry, 116(4), 845-851 (1994)
Induction of expression of aryl hydrocarbon receptor-dependent genes in human HepaRG cell line modified by shRNA and treated with ?-naphthoflavone
Brauze D, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 425(1-2), 59-75 (2017)
Anaïs Wakx et al.
International journal of molecular sciences, 19(12) (2018-11-30)
The human placenta is an organ between the blood of the mother and the fetus, which is essential for fetal development. It also plays a role as a selective barrier against environmental pollutants that may bypass epithelial barriers and reach