Kluczowe dokumenty
ST1578
Sigma-Aldrich
Mysz anty-IMPDH2 mAb (1E12-B6)
liquid, clone 1E12-B6, Calbiochem®
Synonim(y):
Dehydrogenaza 2 przeciw monofosforanowi inozyny
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E12-B6, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IMPDH2(3615)
Opis ogólny
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko IMPDH2.
Rozpoznaje białko IMPDH2.
To mysie mAb anty-IMPDH2 (1E12-B6) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i immunoblottingu do wykrywania IMPDH2.
Immunogen
Rekombinowany ludzki IMPDH2 o pełnej długości (aa 1-515), wyrażony jako białko fuzyjne GST
Zastosowanie
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Postać fizyczna
W PBS, pH 7,2.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Inne uwagi
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.