Merck
DR1094
Mysz anty-PAX7 mAb (1E12)
liquid, clone 1E12, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Paired Box 7
Wybierz wielkość
100 μG
2020,00 zł
2020,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 marca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
1E12, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
Citations:
-
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1E12, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Paraffin Sections (0.5 µg/mL))
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PAX7(5081)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
MABD20ST1578ST1641
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... PAX7(5081)
Gene Information
mouse ... Pax7(18509)
Gene Information
human ... IMPDH2(3615)
Gene Information
human ... MAP4K4(9448)
clone
1E12, monoclonal
clone
2F12H4, monoclonal
clone
1E12-B6, monoclonal
clone
4A5, monoclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human (Harada, A., et al. (2009). Hybridoma, 26:6. Hyb.2009.0039)
species reactivity
human
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko PAX7 o masie ~60 kDa.
Rozpoznaje białko PAX7 o masie ~60 kDa w komórkach NIH3T3 i ludzkiej tkance żołądka.
To mysie mAb anty-PAX7 (1E12) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu i skrawkach parafinowych do wykrywania PAX7.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 411-521 ludzkiego PAX7, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Skrawki parafinowe (0,5 g/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki NIH3T3, ludzka tkanka żołądka
Other Notes
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
DR1094-100UG04055977226133