CC1062
TIMP-1, rekombinowany, aktywny ludzki
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
Formularz
liquid
siła działania
1.38 x 10E-9 M IC50 (versus 6.7 x 10E-9 M MMP-1)
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... TIMP1(7076)
Opis ogólny
Ludzki TIMP-1, izolowany z komórek CHO transfekowanych ludzkim TIMP-1 cDNA. Pojedyncze pasmo o masie 29 kDa jest odnotowywane przez SDS-PAGE.
Opakowanie
5 μg/fiolkę
Powiązanie
Zastępuje: CC1063
Postać fizyczna
Oczyszczone białko w 10 mM fosforanie sodu, pH 7,3, 0,15 mM NaCl.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Inne uwagi
Stężenie: różni się w zależności od partii
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Manufactured by Daiichi Fine Chemical Co., Ltd
Manufactured by Daiichi Fine Chemical Co., Ltd
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Francis G Spinale et al.
Circulation. Heart failure, 2(4), 351-360 (2009-10-08)
The direct consequences of a persistently increased myocardial expression of the unique matrix metalloproteinase (MMP) membrane type-1 (MT1-MMP) on myocardial remodeling remained unexplored. Cardiac-restricted MT1-MMPexp was constructed in mice using the full-length human MT1-MMP gene ligated to the myosin heavy