Kluczowe dokumenty
SLGL0250S
Millipore
Millex-OR Filter Unit (Sterile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, male Luer-Lok® outlet, medical device
Synonim(y):
Millex-OR Sterilizing Filter Unit, disposable syringe filter, mixed cellulose esters syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
Wybierz wielkość
50 PKG
1060,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 PKG
1060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Poziom jakości
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
linia produktu
Millex
Właściwości
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL (after air purge)
hydrophilic
FDA registered
medical device
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
pojemność
100 mL
wielkość porów
0.22 μm pore size
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
The Millex-OR Filter Unit (Sterile) is a medical device intended for use as a syringe filter to sterilize and/or clarify low volume solutions in direct patient care and pharmacy admixture applications.
Zastosowanie
  • Irrigation during ophthalmic surgery
  • Preparation of epidural solutions
  • Preparation of pharmacy admixtures
Cechy i korzyści
  • Single use, non-pyrogenic and non- toxic
  • Removal of microorganisms, particles, precipitates,and undissolved powders larger than the membrane’srated pore size from solutions for clinical use
  • 0.22 μm hydrophilic mixed celluloseesters (MCE) membrane filter sealed in a polyvinylchloride (PVC) housing
  • Compatible with most aqueous solutions
  • CE marked and FDA registered
Inne uwagi
Devices are intended for medical and/or laboratory professional use only.
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3