Kluczowe dokumenty
SLGNX13
Millipore
Millex Nylon syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonim(y):
0.2 μm Nylon syringe filter, Millex-GN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
Wybierz wielkość
100 PKG
1110,00 zł
1000 PKG
7780,00 zł
1110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 PKG
1110,00 zł
1000 PKG
7780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
1110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2025Szczegóły
Materiały
Nylon membrane
polypropylene housing
Poziom jakości
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA OTM-45
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex
Właściwości
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
18 L/min flow rate
18 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
metody
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Wysokość
21 mm
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
0.8 cm2
pojemność
10 mL
kolor
purple
wielkość porów
0.2 μm
moc wejściowa
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
punkt pęcherzykowania
≥3.0 bar, air with water at 23 °C
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Zastosowanie
PFAS testing
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Overview of Non-Sterile Millex Syringe Filters with Nylon Membrane:
• Non-sterile Millex syringe filters with hydrophilic nylon membrane are compatible with a broad range of solvents
• Available in 0.20 µm and 0.45 µm pore sizes and two diameters to suit your application needs
• Compatible with both aqueous and organic solutions, providing broad chemical compatibility and flexibility in the lab
• Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
Available in Multiple Pack Sizes:
SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
SKU ending with NL (-------NL): 100 per pack
SKU ending with TL (-------TL): 100 per pack. These syringe filters have a tube outlet
SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
Applications:
Sample Filtration Prior to UHPLC, HPLC, LC-MS, and Mass Spec; Solvent Filtration; Clarification of Aqueous and Organic Solutions
Charakterystyka techniczna
For general laboratory use only
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Zobacz wszystko
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can these filters be autoclaved? Can I reuse them?
    1 answer
    1. This product is a single-use item and is not reusable. It should not be used at temperatures above 45 °C (113 °F). Autoclaving involves a sterilization step that maintains the temperature around 121 °C, which is not suitable for this product.
      Helpful?
  2. Do you have any capped version of this filter?
    1 answer
    1. Unfortunately, there are no capped syringe filters available at this time. These products offer an open female Luer-Lok inlet and an open male Luer-slip outlet. There are several Whatman in-line filter products that feature caps. Please see the links below to review:
      Whatman Polydisc AS
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/whatmanpolydiscasinlinefilterforaqueoussolutions1234598765
      Whatman in-line filter / degassers
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/whatmaninlinefilterdegassersifd1234598765