Kluczowe dokumenty
SLHNX13
Millipore
Millex Nylon syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonim(y):
0.45 μm Nylon syringe filter, Millex-HN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
Wybierz wielkość
100 PKG
1110,00 zł
1000 PKG
7650,00 zł
1110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 PKG
1110,00 zł
1000 PKG
7650,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
1110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
Nylon membrane
polypropylene housing
Poziom jakości
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA OTM-45
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex
Właściwości
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
37 L/min flow rate
37 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Wysokość
21 mm
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
0.8 cm2
pojemność
10 mL
kolor
purple
wielkość porów
0.45 μm
moc wejściowa
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
punkt pęcherzykowania
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Zastosowanie
PFAS testing
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Millex Syringe Filter, Nylon, Non-sterile are hydrophilic nylon membranes that are compatible with a wide range of solvents including aqueous and organic solutions.
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Powiązane treści
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.